Stampa…
Bicchieri conici graduati, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
3673-0004 3673-0008 3673-0016 3673-0032
NALG3673-0004EA 29.5 EUR
NALG3673-0004 213-0259 213-0260 213-0261
Bicchieri conici graduati, Nalgene®
Cilindri Cilindri di misurazione
PMP, trasparente.
  • Eccellente resistenza ai prodotti chimici
  • Autoclavabili
  • Facile lettura del volume del liquido
Ideale per applicazioni farmaceutiche. Scala graduata in ml e oz. L'ampia base ottagonale assicura la massima stabilià. Con becco.
Certificazioni: Conforme ai requisiti di volume e precisione ASTM E1094.