Stampa…
Becher graduato con manico
Fornitore: VITLAB
440941 442941 443941 445941 446941 447941 441941 444941
213-1611EA 3.9 EUR
213-1611 213-1613 213-1614 213-0257 213-0255 213-0256 213-0262 213-0263
Becher graduato con manico
Becher
PP, semitrasparente.
  • Buona resistenza chimica
  • Resistono a temperature fino  a 121 °C per 20 minuti o a 100 °C per un utilizzo prolungato
  • Superfici lisce per una pulizia facile e veloce
Ideal for general laboratory use and a wide variety of other applications. With embossed scale and spout.