Stampa…
Becher graduato con manico, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
1220-1250 1220-2500 1223-1000 1223-3000
213-7152EA 47.8 EUR
213-7152 213-7154 213-7162 213-7164
Becher graduato con manico, Nalgene®
Becher
HDPE semitrasparente o PMP (TPX), trasparente.
  • Buona resistenza chimica (HDPE)/Ottima resistenza chimica (TPX)
  • Buona resistenza termica (HDPE)/Resistenza termica fino a 150 °C (per periodi di tempo brevi fino a 175 °C) (PMP)
  • Progettati per una manipolazione aggressiva (HDPE)/Autoclavabili (PMP)
Due graduazioni in ml e oz. Manico quadrato per garantire una facile presa e versare il contenuto senza alcuna difficoltà. Pareti super resistenti per una manipolazione più sicura di acidi, basi ed altre soluzioni. Trasparenti per microonde (PMP).