Stampa…
Becher graduato con manico
Fornitore: VITLAB
442081 443081 444081 446081 447081 445081 440081 441081
213-3725EA 6.5 EUR
213-3725 213-3730 213-3735 213-3705 213-3710 213-3740 213-3715 213-3720
Becher graduato con manico
Becher
PP, semitrasparente.
  • Buona resistenza chimica
  • Resistono a temperature fino  a 121 °C per 20 minuti o a 100 °C per un utilizzo prolungato
  • Superfici lisce per una pulizia facile e veloce
Ideale per l'utilizzo generico in laboratorio e per altre svariate applicazioni. Con scala graduata blu in rilievo.
Food-safe products acc. to EC Directive No. 10/2011.