Stampa…
Becher graduato con manico, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
DS1511-1000 DS1511-3000
213-7172EA 429 EUR
213-7172 213-7174
Becher graduato con manico, Nalgene®
Becher
PFA, trasparente.
  • Eccellente resistenza ai prodotti chimici
  • Resistono a temperature comprese tra −270 tra +250 °C, autoclavabili
  • Molto robusti, pareti ultraspesse
Rigidi e trasparenti garantiscono um'ottima visibilità del contenuto. Straordinariamente resistenti alle sostanze chimiche e possono essere impiegati per applicazioni che richiedono elevata purezza. Ideali da usare con agenti fortemente ossidanti, acidi, idrocarburi e chetoni. Fatti in materiale antiaderente risultano facili da pulire ed esenti da contaminazioni.