Stampa…
Becher graduato con manico, Azlon®
Fornitore: SciLabware
JPB0250P JPB1000P JPB2000P JPB3000P JPB0500P JPB0050P JPB0100P JPB5000P
213-0146EA 5.9 EUR
213-0146 213-0148 213-0149 213-0150 213-0147 213-0144 213-0145 213-0151
Becher graduato con manico, Azlon®
Becher
PP, traslucido con graduazione blu.
  • Caraffe robuste con graduazione in rilievo blu
  • Autoclavabili a +121 °C, di lunga durata e con buona resistenza chimica
  • Manico ergonomico per una migliore presa