Stampa…
Becher graduato con manico
Fornitore: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L51/3A L51/8 L51/10
213-5105EA 138 EUR
213-5105 213-5115 213-5120
Becher graduato con manico
Becher
Porcellana, smaltata bianca a vetro ad eccezione del fondo.
  • Eccellente resistenza ai prodotti chimici
  • Ottima resistenza ad alte temperature
  • Versione robusta e pesante
Cylindrical, with spout. With very easy-to-read, internal graduations. Label with the nominal volume on the outside of the measuring beaker.