Stampa…
Becher graduato con manico
Fornitore: KARTELL
1156 1157 1158 1159 1160
213-3420EA 5.5 EUR
213-3420 213-3425 213-3430 213-1625 213-3440
Becher graduato con manico
Becher
PP, semitrasparenti.
Ideale per l'utilizzo generico in laboratorio. Con scala graduata in rilievo.