Stampa…
Becker isolati, forma alta
Fornitore: SciLabware
1025/22SC 1025/18SC 1025/28SC 1025/10SC
213-0042EA 611 EUR
213-0042 213-0052 213-0054 213-0373
Becker isolati, forma alta
Becher
Vetro PYREX®, senza becco.
  • Ottima resistenza chimica
  • Ottima resistenza termica
  • Con filettatura e avvitamenti flessibili in plastica
  • Olive con Ø di 11 mm A a 250 e 600 ml e olive con Ø di 14 mm A con becchi da 1000 e 2000 ml
Per il riscaldamento di liquidi. Il prodotto di riscaldamento viene pompato attraverso la guaina a doppia parete mediante un termostato di circolazione.