Stampa…
Becher, forma alta, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
211171705 211172401 211172907 211173603 211174102 211174805 211175407
213-0253EA 9.5 EUR
213-0253 213-1190 801-3129 801-3136 801-3141 215-1012 801-3154
Becher, forma alta, DURAN®
Becher
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente, senza becco.
  • Ottima resistenza chimica
  • Elevata resistenza termica
  • Ridotta dilatazione terminca
Con scala graduata per la lettura del contenuto area di scrittura.
Con Retrace Code (contrassegno di tracciabilità) stampato.
Certificazioni: ISO 3819