Stampa…
Beakers, low form
Fornitore: NICKEL ELECTRO
201 202 203 204 206 205 207 209 207A
NICK201EA 67.3 EUR
NICK201 NICK202 NICK203 NICK204 213-0264 NICK205 213-0265 213-0266 NICK207A
Beakers, low form
Becher
Stainless steel, rust-proof, with spout.
  • Buona resistenza chimica
  • Eccellente resistenza al calore
  • Superfici lisce per una pulizia facile e veloce
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.