Stampa…
Becher, forma bassa
Fornitore: KARTELL
1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728
213-1911EA 7.1 EUR
213-1911 213-1912 213-1913 213-1914 213-1915 213-1916 213-1917 213-1918 213-1919
Becher, forma bassa
Becher
PMP (TPX), trasparente chiaro.
  • Buona resistenza chimica
  • Resistenti a temperature fino a 150 °C (per breve tempo fino a 170 °C), autoclavabile
  • Superfici lisce per pulizia semplice e rapida
Ideali per l'utilizzo generico in laboratorio. Con beccuccio e graduazione blu per una facile lettura.
A norma ISO 7056
Certificazioni: ISO 7056.