Stampa…
VWR®, becher bicchieri, monouso
Fornitore: VWR Collection
611-1363EA 64.9 EUR
611-1363 611-1364 611-1365 611-1366 611-1367 611-1368
VWR®, becher bicchieri, monouso
Becher
PS.
  • Adatto per l'uso in vari dispensatori di campioni
  • Per l'uso nelle analisi fotometriche di fiamma sono consigliati becher con capacità da 5 e 20 ml
Progettati per l'utilizzo con svariate procedure automatizzate e anche come economici bicchieri per campionamento multifunzione.