Stampa…
Becher, forma bassa, Azlon®
Fornitore: SciLabware
BDA230P BDA212P BDA218P BDA224P BDA236P BDA240P BDA242P
213-0064EA 0 EUR
213-0064 213-0058 213-0060 213-0062 213-0067 213-0070 213-0072
Becher, forma bassa, Azlon®
Becher
In PP traslucido.
  • Buona resistenza chimica
  • Resistente al calore fino a temperature di 135 °C
  • Superfici lisce per una rapida e facile pulizia
Ideale per un uso generico in laboratorio. Con beccuccio ed graduazione blu molto facile da leggere. Lato dritto.
ISO 7056
Certificazioni: ISO 7056.