Stampa…
Becher, forma bassa
Fornitore: VITLAB
110205 110305 110405 110605 110905 111005
213-1602EA 28.5 EUR
213-1602 213-1603 213-1604 213-1605 213-1606 213-1609
Becher, forma bassa
Becher
PFA, trasparente.
  • Eccellente resistenza chimica
  • Elevata resistenza termica da −270 a +250 °C
  • Autoclavabili
Perfettamente idoneo a sollecitazioni termiche. Non utilizzare su piastre riscaldanti. Con beccuccio e scala graduata in rilievo.
ISO 7056
Certificazioni: A norma ISO 7056