Stampa…
Becher, Philips, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
211412904 211413609 211414408
213-0254EA 39.5 EUR
213-0254 213-0214 213-0215
Becher, Philips, DURAN®
Becher
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente, con beccuccio.
  • Ottima resistenza chimica
  • Elevata resistenza termica
  • Ridotta dilatazione termica
Pareti spesse con graduazioni stampate e area di scrittura.