Stampa…
Becher, forma bassa
Fornitore: VITLAB
605081 606081 607081 608081 609081 610081 611081 612081 614081 615081 616081 617081 618081
213-1702EA 1.7 EUR
213-1702 213-1704 213-1706 213-1708 213-1709 213-1710 213-1711 213-1713 213-1715 213-1716 213-1718 213-1720 213-1712
Becher, forma bassa
Becher
In PP semi trasparente.
  • Buona resistenza chimica
  • Resistono a temperature fino  a 121 °C per 20 minuti o a 100 °C per un utilizzo prolungato
  • Superfici lisce per una pulizia facile e veloce
Ideali per l'utilizzo generico in laboratorio. Con becco e graduazione blu per una facile lettura.
Food-safe products acc. to EC Directive No. 10/2011.
Certificazioni: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml oltre a ISO 7056