Stampa…
Becher, forma bassa
Fornitore: KARTELL
1330 1331 1541 1542 1543 1545 1546 1548 1549
213-0183EA 45 EUR
213-0183 213-0184 213-0185 213-0186 213-0187 213-0188 213-0189 213-0190 213-0191
Becher, forma bassa
Becher
PMP (TPX), trasparente chiaro.
  • Buona resistenza chimica
  • Resistenti a temperature fino a 150 °C (per breve tempo fino a 170 °C), autoclavabili
  • Superfici lisce per pulizia semplice e rapida
Ideale per l'utilizzo generico in laboratorio. Con beccuccio e scala graduata permanente stampata in rilievo.
ISO 7056
Certificazioni: A norma ISO 7056