Stampa…
Beakers, low form, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
211060701 211060804 211061406 211061706 211062402 211062908 211063604 211064103 211064806 211065305 211065408 211066301 211066807 211067306 211068602
213-1101EA 10.2 EUR
213-1101 213-1102 213-1103 213-1104 213-1105 213-1106 213-1107 213-1108 213-1109 213-1110 213-1111 213-1112 213-1113 213-1114 213-1115
Beakers, low form, DURAN®
Becher
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente con beccuccio.
  • Ottima resistenza ai prodotti chimici
  • Elevata resistenza ad alte temperature
  • Ridotta dilatazione termica, alta resistenza agli sbalzi termici
Con graduazioni, per la lettura approssimativa del contenuto, ed area di etichettatura (213-1101, 213-1102 senza graduazioni e codice di rintracciabilità).
Con Retrace Code (contrassegno di tracciabilità) stampato.
A norma ISO 3819 (tranne 213-1115).