Stampa…
Becher, forma bassa, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
1203-0030 1203-0050 1203-0100 1203-0150 1203-0250 1203-0400 1203-0600 1203-1000 1203-2000 1203-4000
213-7130EA 42.6 EUR
213-7130 213-7131 213-7132 213-7133 213-7134 213-7135 213-7136 213-7137 213-7138 213-7139
Becher, forma bassa, Nalgene®
Becher
PMP (TPX) crystal clear.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenti a temperature fino a +150 °C (per breve tempo fino a +121 °C), autoclavabile
  • Superfici lisce per pulizia semplice e rapida
Per utilizzo generico in laboratorio. Con beccuccio e graduazioni stampate di facile lettura, con indicazione di dimensioni, tipo di plastica, temperatura massima di utilizzo e simbolo 'Non ignifugo'. Con bordi per un impilaggio semplice. Design con beccuccio singolo antigocciolamento per controllare con precisione il versamento.
ISO 7056
Certificazioni: ISO 7056