Stampa…
Sacchetti per autoclave con simbolo Biohazard
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
F131600005 F131600009 F131610005 F131610009 F131620005 F131620009
129-1097EA 140 EUR
129-1097 129-4920 129-1098 129-4925 129-1099 129-4921
Sacchetti per autoclave con simbolo Biohazard
Sacchetti Sacchetti smaltimento rifiuti
Per lo smaltimento sicuro di pipette, piastre Petri, piastre di coltura, membrane filtranti di scarto, ecc.
  • Traslucidi con indicatore di temperatura
  • Autoclavabili a 135 °C
  • Con simbolo di Biohazard e procedure precauzionali in quattro lingue
PP, spessore: 40 µm, trasparente.
Meets or exceeds dart-impact test requirements of 165 grams per ASTM D1709-85.
Certificazioni: Soddisfa o supera i requisiti dei test sulla resistenza alla perforazione di 165 grammi secondo la norma ASTM D1709-85.