Stampa…
Sacchetti per materiali a rischio biologico B-Safe
Fornitore: Alpha Packaging
121-072 121-073 121-027 121-028 121-029
129-0351EA 69.2 EUR
129-0351 129-0352 129-0339 129-0340 129-0341
Sacchetti per materiali a rischio biologico B-Safe
Sacchetti Sacchetti smaltimento rifiuti
Sacchetti per rischio biologico in PE, 125 µm (calibro 500), giallo
  • Per lo smaltimento in applicazioni dove è richiesta robustezza
  • Stampate con il simbolo di biopericolo e la dicitura 'Biohazard - Danger of Infection' ('Biotossicità - Pericolo di Infezione') e 'Burn Without Opening' ('Da bruciare senza aprire') sulle due buste più grandi