Stampa…
VWR®, sacchetti per materiali a rischio biologico, PP
Fornitore: VWR Collection
129-0035EA 471 EUR
129-0035 129-0036 129-0037 129-0038 129-0033 129-0034 129-1550 129-1551 129-1552 129-1553 129-1555 129-1559 129-1554
VWR®, sacchetti per materiali a rischio biologico, PP
Sacchetti Sacchetti smaltimento rifiuti
Questi robusti sacchi sono ideali per lo smaltimento di rifiuti biologicamente pericolosi che devono essere prima autoclavati. PP, spessore 50 µm.
  • Autoclavabili fino a 135 °C
  • Disponibili con o senza indicatore di temperatura
  • Il testo dell'indicatore della temperatura è bianco prima della sterilizzazione in autoclave e nero dopo. Il testo 'Il contenuto è stato autoclavato' indica che il processo di sterilizzazione è avvenuto con successo
  • Colore rosso brillante e simbolo di 'Biohazard' nero ad elevata visibilità per una immediata identificazione