Stampa…
VWR®, sacchetti autoclavabili
Fornitore: VWR Collection
129-0018EA 539 EUR
129-0018 129-0019 129-1153 129-1154 129-1155 129-1156 129-1570
VWR®, sacchetti autoclavabili
Sacchetti Sacchetti smaltimento rifiuti
Sacchi robusti e resistenti alla temperatura, ideali per lo smaltimento di rifiuti pericolosi che devono essere preventivamente autoclavati. Può essere utilizzato anche per autoclavare altri prodotti. Fornito completo di fili di tenuta. In PP, spessore di 37,5 µm o 50 µm, trasparenti
  • Sacchetto trasparente
  • Autoclavabile fino a 135 °C
  • Altamente resistente agli strappi e agli urti