Stampa…
VWR®, sacchetti per materiali a rischio biologico, PP
Fornitore: VWR Collection
129-0024EA 157 EUR
129-0024 129-0025 129-0026 129-0027 129-0028 129-0029 129-1157 129-1564 129-1574
VWR®, sacchetti per materiali a rischio biologico, PP
Sacchetti Sacchetti smaltimento rifiuti
Sacchetti resistenti, ideali per lo smaltimento di rifiuti biologicamente pericolosi che devono essere prima autoclavati. Completo di chiusure a filo che permettono l'espansione della borsa e la ventilazione durante il raffreddamento. Altamente resistente agli strappi e alle forature. Disponibili come buste trasparenti senza indicatore di temperatura o arancioni con indicatore di temperatura. PP, spessore 50 µm, con etichetta 'Biohazard'.
  • Autoclavabile fino a 135 °C
  • Il testo utile dell'indicatore della temperatura è bianco prima dell'autoclavaggio,