Stampa…
VWR®, Borse per materiali a rischio biologico
Fornitore: VWR Collection
129-0030EA 271 EUR
129-0030
VWR®, Borse per materiali a rischio biologico
Sacchetti Sacchetti smaltimento rifiuti
Sacchetti resistenti, ideali per lo smaltimento di rifiuti biologicamente pericolosi che devono essere prima autoclavati. PP, spessore 75 µm, arancione, con etichetta 'Rischio biologico'.
  • Autoclavabile fino a 135 °C
  • Il testo utile dell'indicatore della temperatura è bianco prima dell'autoclavaggio, poi nero
  • 'Il contenuto è stato autoclavato' indica che l'autoclavaggio è riuscito
  • Rosso luminoso per un facile riconoscimento ed etichetta 'Rischio biologico' altamente visibile con il corrispondente segnale di avvertenza
Queste borse sono approvate DOT.