Stampa…
Buste e sacchetti in rotolo per sterilizzazione a calore secco
Fornitore: SÜDPACK MEDICA
7600138 7600140 7600056 7600136
129-1403EA 80.7 EUR
129-1403 129-1400 129-1419 129-1433
Buste e sacchetti in rotolo per sterilizzazione a calore secco
Sacchetti Sacche di sterilizzazione
Buste e sacchetti in materiale a base di poliammide per tutte le applicazioni di sterilizzazione con calore secco. Realizzati con due lati in plastica preassemblati con dicitura di sterilizzazione.
  • Non separabili
  • Disponibili in versioni diverse in base alle dimensioni