Stampa…
Sacchetti per sterilizzazione a vapore/ETO
Fornitore: S▄DPACK MEDICA
7600516 7600536 7600507 7600524 7600530 7600525
300-0233EA 22.2 EUR
300-0233 300-0234 129-1404 129-1427 129-1407 129-1438
Sacchetti per sterilizzazione a vapore/ETO
Sacchetti Sacche di sterilizzazione
Sacchetti per sterilizzazione termosaldabili con un lato in carta (60 g/m²) e uno in plastica PET/PP trasparente preassemblato.
  • Doppia dicitura di sterilizzazione per autoclave e ossido di etilene
  • Giuntura sigillata
  • Disponibili in misure diverse