Stampa…
Sacchetti per campioni, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
6255-0508 6255-0613 6255-0913 6255-0918
216-8122EA 39.8 EUR
216-8122 216-8123 216-8124 216-8125
Sacchetti per campioni, Nalgene®
Sacchetti Sacchetti per campioni
Ideali per campioni da laboratorio, botanici e altri campioni solidi. Non consigliati per la conservazione dei liquidi.
In LDPE, spessore 101 µm.
  • Resistenti, trasparenti e impermeabili
  • Chiusura a pressione estremamente resistente
Spessore: 0,1 mm