Stampa…
Pellicola Kodak BioMax® XAR
Fornitore: CARESTREAM HEALTH
1651512 1651579 1651678 1660760
730-3217EA 0 EUR
730-3217 730-3218 730-3219 730-3221
Pellicola Kodak BioMax® XAR
Pellicole per autoradiografie Pellicole
BioMax® XAR è una pellicola autoradiografica per l'utilizzo con tutte le etichette di isotopi e chemiluminescenza più diffuse. La pellicola è rivestita con emulsione su entrambi i lati trasparenti ed è ideale per le autoradiografie e le esposizioni dirette eseguite con schermi di intensificazione, inclusi gli schermi di intensificazione BioMax®.
  • Sia per la preparazione manuale che automatica
Gestione della camera oscura: la pellicola BioMax® XAR deve essere maneggiata sotto luce di sicurezza utilizzando una lampadina di sicurezza dotata di filtro Safelight Flter GBX-2 e lampadina smerigliata da 15 W (altri filtri luce di sicurezza possono causare l'aumento della nebbia di fondo e/o un'esposizione indesiderata dell'immagine). La luce di sicurezza deve essere sempre mantenuta ad almeno 120 cm dalla pellicola. Ridurre al minimo il tempo di esposizione della pellicola all'illuminazione di sicurezza.