Stampa…
Pellicola di alluminio, in rotolo
Fornitore: Alujet-Universal
52031531 52031545 52092045 52151045 52151050 52151055 52151060 52185050 520301530 52151025 521501030 52151035 52151040
293-4175EA 94.1 EUR
293-4175 293-4176 293-4177 293-4178 293-4179 293-4180 293-4181 293-4182 293-4183 293-4184 293-4185 293-4186 293-4187
Pellicola di alluminio, in rotolo
Fogli in alluminio
In alluminio puro, 99,0 - 99,5%. Ideale per confezionamento, rivestimento e isolamento.
  • Rotoli grandi economici per l'uso in dispenser portarotolo
  • Disponibili in varie larghezze e spessori
  • Lunghezza del rotolo adeguata a varie esigenze