Stampa…
Adattatori angolati d'uscita
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05260001 05260002 05260003 05260004 05263001 05263002 05263003 05263004
271-2401EA 21.6 EUR
271-2401 271-2402 201-0364 201-3108 201-0365 201-0366 201-0367 271-2403
Adattatori angolati d'uscita
Componenti per distillazione Adattatori per distillazione
DURAN®, vetro borosilicato 3.3.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza ad alte temperature
  • Espansione termica minima per garantire una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Presa standard per giunto smerigliato e tubo di mandata con angolo di 105°. Disponibile con tubi di mandata lunghi e corti.