Stampa…
Adattatori, ricevitore, per l'attacco al vuoto, dritti o piegati
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05272001 05272002 05272003 05272004 05275001 05275002 05275003 05275004
201-2411EA 26.5 EUR
201-2411 201-0368 201-0369 201-2412 201-2416 201-0370 201-0371 201-2417
Adattatori, ricevitore, per l'attacco al vuoto, dritti o piegati
Componenti per distillazione Adattatori per distillazione
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza ad alte temperature
  • Espansione termica minima per garantire una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Cono a smeriglio standard maschio e femmina con raccordo tubazione a vuoto in vetro e punto di gocciolamento. Disponibile nelle versioni dritta e con angolo a 105°.