Stampa…
Multiple adapters
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05000222 05000414 05000444 05000111
LENZ05000222EA 32.2 EUR
LENZ05000222 LENZ05000414 271-2212 271-2211
Multiple adapters
Componenti per distillazione Adattatori multipli
DURAN®, vetro borosilicato 3.3.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza alle alte temperature
  • Espansione termica minima che conferisce una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Con due prese standard 29/32 terra e un cono standard 29/32 terra. Collo laterale inclinato verso l'alto con un angolo di 105°.