Stampa…
Adapters, still head, recovery, Quickfit®
Fornitore: SciLabware
SH1/44 SH1/11 SH1/22 SH1/23 SH1/33
201-8163EA 58.2 EUR
201-8163 201-3046 201-3047 201-3048 BIBBSH1/33
Adapters, still head, recovery, Quickfit®
Componenti per distillazione Testate
PYREX®, borosilicate glass.
  • Ottima resistenza ai prodotti chimici
  • Resistenza alle alte temperature
Provides a simple vapour conduit between flasks and distillation condensers.