Stampa…
Terreni di coltura, MediaBag T
Fornitore: VWR Chemicals
7794.05000
7701.20000EA 1530 EUR
7701.20000 7701.05000 7701.10000 7704.10000 7701.03000 7702.03000 7702.05000 7702.10000 7702.20000 7701.15000 7791.20000 7794.05000 7791.15000 7761.20000 7716.20000 7712.05000 7704.05000 710-2062 710-2063 710-2064 710-2065 710-2066
Terreni di coltura, MediaBag T
Terreni per microbiologia Terreni pronti per microbiologia
Il sacchetto MediaBag T è riempito con terreno granulare predosato. Per l'utilizzo si collega l'unità filtro, 0,2 µm, al tubo in condizioni asettiche utilizzando il raccordo disponibile. Aggiungere acqua sterile in condizioni asettiche nel sacchetto tramite il sistema di filtrazione. Proteggere l'estremità del tubo con un tappo rosso.