Stampa…
Colonne cromatografiche ad esclusione dimensionale, serie OHpak SB
Fornitore: Resonac
F6429105 F6709430 F6429102 F6429101 F6429103 F6429104 F6429100 F6429106 F6429108 F6709431
554-1747EA 1809 EUR
554-1747 554-1754 554-1750 554-1751 554-1749 554-1748 554-1752 554-1746 554-1745 554-1753
Colonne cromatografiche ad esclusione dimensionale, serie OHpak SB
Colonne cromatografiche
Colonne SEC SB-800 a base di poliidrossimetacrilato per analisi della distribuzione del peso molecolare di polimeri solubili in acqua. Il solvente può essere sostituito con DMF (tranne per le colonne SB-802 HQ e SB-807 HQ), consentendo l'analisi dei polimeri polari.
  • Colonne GFC a base di polimeri SEC per sistemi ad acqua
  • Per un ampio range di pesi molecolari
  • SB-807 HQ con limite di esclusione di 500.000.000 disponibile per l'analisi di macromolecole
* Valore stimato
Visualizza i codici
Specifiche
Descrizione OHpak SB-806 HQ OHpak SB-G 6B OHpak SB-803 HQ OHpak SB-802.5 HQ OHpak SB-804 HQ OHpak SB-805 HQ OHpak SB-802 HQ OHpak SB-806M HQ OHpak SB-807 HQ OHpak SB-807G
Environmentally Preferable
Pressione max. 3,0 MPa (30 bar) 5,0 MPa (50 bar) 5,0 MPa (50 bar) 3,0 MPa (30 bar) 3,0 MPa (30 bar) 5,0 MPa (50 bar) 3,0 MPa (30 bar) 0,5 MPa (5 bar)
Range di pH 3 - 10 3 - 10 3 - 10 3 - 10 3 - 10 3 - 10 3 - 10 3 - 10 3 - 10 3 - 10
Limite di temperatura 4 - 70 °C 4 - 70 °C 4 - 70 °C 4 - 70 °C 4 - 70 °C 4 - 70 °C 4 - 70 °C 4 - 70 °C 4 - 60 °C 4 - 60 °C
Codice USP L38, L39 L38, L39 L37, L38, L39 L25, L38, L39, L89 L38, L39 L38, L39 L25, L38, L39 L38, L39 L38, L39 L38, L39