Stampa…
Muresside per complessometria, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
33414-5G 33414-10G
33414-5GEA 48.29 EUR
33414-5G 33414-10G
Muresside per complessometria, Fluka™
Muresside
Formula: C₈H₈N₆O₆
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012777
CAS Number: 3051-09-0
EINECS: 221-266-6
Merck Index: 13,06330
Visualizza i codici
Suitability for Complexometry complying