Stampa…
1,2,4-Triazol-3-ilammina, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Amitrol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14495.0100 8.14495.0500
8.14495.0100EA 47.1 EUR
8.14495.0100 8.14495.0500
1,2,4-Triazol-3-ilammina, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Triazol-3-ilammina
Formula: C₂H₄N₄
Peso molecolare: 84.08 g/mol
Punto di ebollizione: 347
Punto di fusione: 149…152 °C
Densità: 1.138 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053362
CAS Number: 61-82-5
EINECS: 200-521-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,00489
Visualizza i codici
Solubility 280 g/l (25 °C)
Melting Point 149 - 152 °C
Molar Mass 84.08 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Density 1.138 g/cm3 (20 °C)
pH 6.4 - 7.4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 225 °C