Stampa…
Ferroina (1,10-Fenantrolina-ferro solfato-complesso) 0.025 mol/l aqueous solution, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Tris(1,10-phenanthroline)iron (II) sulphate, Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate
MQ200
1.09193.0100 1.09193.0500
1.09193.0100EA 92.9 EUR
1.09193.0100 1.09193.0500
Ferroina (1,10-Fenantrolina-ferro solfato-complesso) 0.025 mol/l aqueous solution, Supelco®
Ferroina (1,10-Fenantrolina-ferro solfato-complesso)
Formula: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Peso molecolare: 692.54 g/mol
Densità: 1.01 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00036428
CAS Number: 14634-91-4
EINECS: 238-676-6
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)