Stampa…
Blu metiltimolo sale sodico
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06084.0001 1.06084.0005
1.06084.0001EA 336 EUR
1.06084.0001 1.06084.0005
Blu metiltimolo sale sodico
Blu metiltimolo sale sodico
Formula: C₃₇H₄₀N₂Na₄O₁₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00148905
CAS Number: 1945-77-3
EINECS: 217-743-3
Visualizza i codici
Solubility 460 g/l (20 °C)
Melting Point 844.76 g/mol
Molar Mass 570 kg/m3
pH 6.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)