4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 394-59-2
Molecular Formula: C9H7F3O
Formula Weight: 188.15
Refractive Index: 1.4700
Boiling Point: 70-72°/15mm
MDL No.: MFCD00052338
Formula:
C₉H₇F₃O Punto di ebollizione: 70…72 °C (15 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052338 CAS Number: 394-59-2 |