Stampa…
3-Nitro-1H-1,2,4-triazole 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Nitro-1,2,4-1H-triazole, 3-Nitro-1,2,4-triazole
L06845.03 L06845.06
L06845.03EA 43.1 EUR
L06845.03 L06845.06
3-Nitro-1H-1,2,4-triazole 96%
3-Nitro-1H-1,2,4-triazole
Purity: 96% CAS No.: 24807-55-4 Molecular Formula: C2H2N4O2 Formula Weight: 114.06 Melting Point: ca 215° dec. Beilstein Reference: 607167
Formula: C₂H₂N₄O₂
Peso molecolare: 114,06 g/mol
Punto di fusione: ∼ 215 °C (dec.)
Densità: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009749
CAS Number: 24807-55-4
EINECS: 246-468-1