Stampa…
6-Bromoquinaldine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H27447.14 H27447.06
H27447.14EA 186 EUR
H27447.14 H27447.06
6-Bromoquinaldine ≥97%
6-Bromoquinaldine
Purity: 97% CAS No.: 877-42-9 Molecular Formula: C10H8BrN Formula Weight: 222.08 Melting Point: 100-103° MDL No.: MFCD00079724
Formula: C₁₀H₈BrN
Peso molecolare: 222.08 g/mol
Punto di fusione: 100…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079724
CAS Number: 877-42-9