Triacetoxyethylsilane 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 17689-77-9
Molecular Formula: (CH3CO2)3SiCH2CH3
Formula Weight: 234.28
Flash Point: 106°(224°F)
Refractive Index: 1.4130
Melting Point: 7-9°
Boiling Point: 97-99°/4mm
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00053703
Formula:
C₈H₁₄O₆Si Punto di ebollizione: 97…99 °C (4 mmHg) Punto di fusione: 7…9 °C Densità: 1,140 Flash Pt: 106 °C (224 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00053703 CAS Number: 17689-77-9 EINECS: 241-677-4 ADR: 8,III |