Stampa…
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B22775.06 B22775.14 B22775.22
B22775.06EA 31.2 EUR
B22775.06 B22775.14 B22775.22
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazole ≥98%
3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazole
Purity: 98+% CAS No.: 1455-77-2 Molecular Formula: C2H5N5 Formula Weight: 99.10 Melting Point: ca 205° dec. Beilstein Reference: 112467
Formula: C₂H₅N₅
Punto di ebollizione: 425 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 205 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005233
CAS Number: 1455-77-2
EINECS: 215-937-2