Stampa…
8-Chloroquinaldine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 8-Chloro-2-methylquinoline
B20504.03 B20504.06
B20504.03EA 30.3 EUR
B20504.03 B20504.06
8-Chloroquinaldine ≥98%
8-Chloroquinaldine
Purity: 98% CAS No.: 3033-82-7 Molecular Formula: C10H8ClN Formula Weight: 177.63 Melting Point: 65-68° Beilstein Reference: 119193
Formula: C₁₀H₈ClN
Peso molecolare: 177,63 g/mol
Punto di fusione: 65…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051764
CAS Number: 3033-82-7