1,2,4-Triazol-4-ilammina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 584-13-4
Molecular Formula: C2H4N4
Formula Weight: 84.08
Melting Point: 83-88°
Beilstein Reference: 107563
Formula:
C₂H₄N₄ Punto di fusione: 83…88 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003099 CAS Number: 584-13-4 EINECS: 209-533-5 |