1,2,4-Triazol-3-ilammina 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Amitrol
Purity: 96%
CAS No.: 61-82-5
Molecular Formula: C2H4N4
Formula Weight: 84.08
Physical Form: Powder
Density: 1.138
Appearance: White to cream
Odour: Odourless
Melting Point: 147-153°
Beilstein Reference: 107687
Merck Reference: 14,489
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00005230
Formula:
C₂H₄N₄ Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 147…153 °C Densità: 1,138 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00053362 CAS Number: 61-82-5 EINECS: 200-521-5 ADR: 9,III Merck Index: 14,489 |