Stampa…
1H-1,2,4-Triazole-3-thiol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Mercapto-1,2,4-triazole
A13120.06 A13120.14 A13120.22
A13120.06EA 27.6 EUR
A13120.06 A13120.14 A13120.22
1H-1,2,4-Triazole-3-thiol ≥98%
1H-1,2,4-Triazole-3-thiol
Purity: 98% CAS No.: 3179-31-5 Molecular Formula: C2H3N3S Formula Weight: 101.13 Melting Point: 217-224° Beilstein Reference: 107731
Formula: C₂H₃N₃S
Peso molecolare: 101,13 g/mol
Punto di fusione: 217…224 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005229
CAS Number: 3179-31-5
EINECS: 221-656-6